Tisk…
2-Chloro-5-nitrotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5503-25G OR5503-500G
APOSOR5503-25GEA 0 CZK
APOSOR5503-25G APOSOR5503-500G
2-Chloro-5-nitrotoluene
2-Chloro-5-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Bod varu: 94…96 °C/4mmHg
Bod tání: 42…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041430
CAS číslo: 13290-74-9