Tisk…
Kyselina laurová 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dodecanoic acid, Dodecylic acid
OR55016-1KG OR55016-25KG OR55016-5KG
APOSOR55016-1KGEA 1880 CZK
APOSOR55016-1KG APOSOR55016-25KG APOSOR55016-5KG
Kyselina laurová 98%
Kyselina laurová
Vzorec: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200.32
Bod varu: 225 °C/100mmHg
Bod tání: 44…46 °C
Hustota: 0.883 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 160–165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002736
CAS číslo: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400