Tisk…
4-(Boc-amino)cyclohexanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Aminocyclohexan-1-one, N-BOC protected, tert-Butyl (4-oxocyclohexyl)carbamate
OR5501-5G OR5501-100G OR5501-25G
APOSOR5501-5GEA 622 CZK
APOSOR5501-5G APOSOR5501-100G APOSOR5501-25G
4-(Boc-amino)cyclohexanone 98%
4-(Boc-amino)cyclohexanone
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,2700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798168
CAS číslo: 179321-49-4