Tisk…
tert-Butyl carbamate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55005-100G OR55005-25G OR55005-500G
APOSOR55005-100GEA 827 CZK
APOSOR55005-100G APOSOR55005-25G APOSOR55005-500G
tert-Butyl carbamate 98%
tert-Butyl carbamate
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Bod tání: 105…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007962
CAS číslo: 4248-19-5
EINECS: 224-209-3