Tisk…
Pentan-3-ylhydrazine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55003-1G OR55003-5G
APOSOR55003-1GEA 5000 CZK
APOSOR55003-1G APOSOR55003-5G
Pentan-3-ylhydrazine dihydrochloride
Pentan-3-ylhydrazine dihydrochloride
Vzorec: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Bod tání: 60…80 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12401615
CAS číslo: 1211764-55-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III