Tisk…
2-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)propan-1-amine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(1-Amino-2-methylprop-2-yl)pyrazine
OR55001-1G OR55001-5G
APOSOR55001-1GEA 16870 CZK
APOSOR55001-1G APOSOR55001-5G
2-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)propan-1-amine 95+%
2-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)propan-1-amine
Vzorec: C₈H₁₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11898940
CAS číslo: 1176768-41-4