Tisk…
7-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55000-250MG OR55000-1G
APOSOR55000-250MGEA 0 CZK
APOSOR55000-250MG APOSOR55000-1G
7-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
7-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₇N₃
Bod tání: 139…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052644
CAS číslo: 421595-81-5