1-Iodononane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5499-25G
OR5499-500G
APOSOR5499-25GEA
1240
CZK
APOSOR5499-25G
APOSOR5499-500G
1-Iodononane
1-Iodononane
Vzorec:
C₉H₁₉I Bod varu: 106…108 °C/8mmHg Hustota: 1,288 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 85 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00001107 CAS číslo: 4282-42-2 EINECS: 224-286-3 |