5-Azaindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5493-1G
OR5493-5G
OR5493-25G
APOSOR5493-1GEA
622
CZK
APOSOR5493-1G
APOSOR5493-5G
APOSOR5493-25G
5-Azaindole 98%
5-Azaindole
Vzorec:
C₇H₆N₂ Bod varu: 132 °C/0,22mmHg Bod tání: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00955936 CAS číslo: 271-34-1 |