Tisk…
trans-1,4-Diaminocyclohexane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: trans-Hexahydro-1,4-phenylenediamine, trans-Cyclohexane-1,4-diamine, trans-1,4-Cyclohexanediamine
OR5492-100G OR5492-500G
APOSOR5492-100GEA 2150 CZK
APOSOR5492-100G APOSOR5492-500G
trans-1,4-Diaminocyclohexane 97%
trans-1,4-Diaminocyclohexane
Vzorec: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Bod varu: 197 °C
Bod tání: 68…72 °C
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075174
CAS číslo: 2615-25-0
UN: 3259
ADR: 8,II