Tisk…
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
OR5488-100G OR5488-250G OR5488-25G OR5488-500G
APOSOR5488-100GEA 705 CZK
APOSOR5488-100G APOSOR5488-250G APOSOR5488-25G APOSOR5488-500G
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene 98+%
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Bod varu: 140…142 °C/30mmHg
Bod tání: 22…25 °C
Hustota: 1,781 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040849
CAS číslo: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6