Tisk…
Maleimide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1H-Pyrrole-2,5-dione
OR5487-100G OR5487-25G
APOSOR5487-100GEA 2860 CZK
APOSOR5487-100G APOSOR5487-25G
Maleimide
Maleimide
Vzorec: C₄H₃NO₂
MW: 97,07 g/mol
Bod varu: 97…103 °C/5mmHg
Bod tání: 91…93 °C
Hustota: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005494
CAS číslo: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II