Tisk…
Ethyl-2-chloroacetoacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5481-100G OR5481-500G
APOSOR5481-100GEA 695 CZK
APOSOR5481-100G APOSOR5481-500G
Ethyl-2-chloroacetoacetate
Ethyl-2-chloroacetoacetate
Vzorec: C₆H₉ClO₃
Bod varu: 107 °C/14mmHg
Bod tání: < –80 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009141
CAS číslo: 609-15-4
EINECS: 210-180-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II