Tisk…
2,6-Dibromobenzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54804-1G OR54804-25G OR54804-5G
APOSOR54804-1GEA 622 CZK
APOSOR54804-1G APOSOR54804-25G APOSOR54804-5G
2,6-Dibromobenzoic acid 99%
2,6-Dibromobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Br₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234254
CAS číslo: 601-84-3