Tisk…
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5478-1G OR5478-250MG
APOSOR5478-1GEA 0 CZK
APOSOR5478-1G APOSOR5478-250MG
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline
Vzorec: C₁₂H₁₃N₃O₂
Bod tání: 100…101 °C
MDL Number: MFCD01319521
CAS číslo: 387350-84-7