Tisk…
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5476-100G OR5476-25G OR5476-5G
APOSOR5476-100GEA 10980 CZK
APOSOR5476-100G APOSOR5476-25G APOSOR5476-5G
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 97%
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈O₄S
Bod tání: 230…238 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216488
CAS číslo: 5345-27-7