Tisk…
Furosemide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-(Aminosulphonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, 4-Chloro-N-furfuryl-5-sulphamoylanthranilic acid
OR5475-100G OR5475-25G OR5475-5G
APOSOR5475-100GEA 5720 CZK
APOSOR5475-100G APOSOR5475-25G APOSOR5475-5G
Furosemide
Furosemide
Vzorec: C₁₂H₁₁ClN₂O₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010549
CAS číslo: 54-31-9
EINECS: 200-203-6