Tisk…
3-(Dimethylamino)-1-propanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Dimethylamino)propan-1-ol, 3-Dimethylamino-1-propanol
OR5472-100G OR5472-25G OR5472-5G
APOSOR5472-100GEA 9100 CZK
APOSOR5472-100G APOSOR5472-25G APOSOR5472-5G
3-(Dimethylamino)-1-propanol 98%
3-(Dimethylamino)-1-propanol
Vzorec: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Bod varu: 163…164 °C
Bod tání: –35 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002945
CAS číslo: 3179-63-3
UN: 2734
ADR: 8+3,II