Tisk…
5-Amino-2-bromopyridine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromopyridin-3-amine, 2-Bromopyridin-5-amine, 3-Amino-6-bromopyridine, 2-Bromo-5-pyridylamine
OR5471-1G OR5471-25G OR5471-5G
APOSOR5471-1GEA 417 CZK
APOSOR5471-1G APOSOR5471-25G APOSOR5471-5G
5-Amino-2-bromopyridine 99%
5-Amino-2-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Bod tání: 74…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646116
CAS číslo: 13534-97-9