Tisk…
3,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR54707-100G OR54707-25G
APOSOR54707-100GEA 8200 CZK
APOSOR54707-100G APOSOR54707-25G
3,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Bod varu: 235…240 °C
Bod tání: 60…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003352
CAS číslo: 10203-08-4
UN: 3261
ADR: 8,II