Tridecanoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
n-Tridecanoic acid, Tridecylic acid
OR54705-100G
OR54705-25G
OR54705-5G
APOSOR54705-100GEA
7770
CZK
APOSOR54705-100G
APOSOR54705-25G
APOSOR54705-5G
Tridecanoic acid 99%
Tridecanoic acid
Vzorec:
C₁₃H₂₆O₂ MW: 214.35 Bod varu: 308 Bod tání: 41.5 Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00002741 CAS číslo: 638-53-9 |