Tisk…
2-Aminopyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
OR5470-100G OR5470-25G OR5470-500G
APOSOR5470-100GEA 1370 CZK
APOSOR5470-100G APOSOR5470-25G APOSOR5470-500G
2-Aminopyrazine
2-Aminopyrazine
Vzorec: C₄H₅N₃
MW: 95,1 g/mol
Bod tání: 118…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006137
CAS číslo: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7