Tisk…
2-Methyl-5-isopropylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Isopropyl-2-methylaniline, 2-Amino-p-cymene, 5-Isopropyl-o-toluidine
OR54679-1G OR54679-5G OR54679-25G
APOSOR54679-1GEA 622 CZK
APOSOR54679-1G APOSOR54679-5G APOSOR54679-25G
2-Methyl-5-isopropylaniline
2-Methyl-5-isopropylaniline
Vzorec: C₁₀H₁₅N
Hustota: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044503
CAS číslo: 2051-53-8