Tisk…
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54670-100G OR54670-500G OR54670-25G
APOSOR54670-100GEA 1330 CZK
APOSOR54670-100G APOSOR54670-500G APOSOR54670-25G
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane 97%
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Vzorec: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
Bod varu: 235 °C
Hustota: 1,197 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000976
CAS číslo: 112-26-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III