Tisk…
4-Iodophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Iodophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-iodophenyl)borane, 4-Iodobenzeneboronic acid, (4-Iodophenyl)metaboric acid
OR5466-5G OR5466-1G
APOSOR5466-5GEA 1210 CZK
APOSOR5466-5G APOSOR5466-1G
4-Iodophenylboronic acid 97%
4-Iodophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BIO₂
Bod tání: 322…326 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319014
CAS číslo: 5122-99-6