Tisk…
2,4-Dichloropyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5465-250G OR5465-100G OR5465-25G
APOSOR5465-250GEA 2900 CZK
APOSOR5465-250G APOSOR5465-100G APOSOR5465-25G
2,4-Dichloropyrimidine 97%
2,4-Dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
Bod varu: 101 °C/23mmHg
Bod tání: 57…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006061
CAS číslo: 3934-20-1
EINECS: 223-508-6