5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR54634-100G
OR54634-25G
OR54634-5G
APOSOR54634-100GEA
9060
CZK
APOSOR54634-100G
APOSOR54634-25G
APOSOR54634-5G
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 98%
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Vzorec:
C₈H₄Br₂S₂ Bod tání: 144…146 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00219110 CAS číslo: 4805-22-5 |