Tisk…

3,3',5,5'-Tetrabromo-2,2'-bithiophene

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR54633-25G OR54633-5G OR54633-1G
APOSOR54633-25GEA 12440 CZK
APOSOR54633-25G APOSOR54633-5G APOSOR54633-1G
3,3',5,5'-Tetrabromo-2,2'-bithiophene
3,3',5,5'-Tetrabromo-2,2'-bithiophene
Vzorec: C₈H₂Br₄S₂
Bod tání: 138…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114807
CAS číslo: 125143-53-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR