Tisk…
Bis(2-pyridylmethyl)amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: alpha,alpha'-Iminodi(2-picoline), Bis(pyridin-2-ylmethyl)amine, 2,2'-Dipicolylamine
OR54632-25G
APOSOR54632-25GEA 3380 CZK
APOSOR54632-25G
Bis(2-pyridylmethyl)amine 97%
Bis(2-pyridylmethyl)amine
Vzorec: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,26 g/mol
Bod varu: 144 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129044
CAS číslo: 1539-42-0