Tisk…
4-Iodoaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5463-250G OR5463-50G OR5463-500G
APOSOR5463-250GEA 3150 CZK
APOSOR5463-250G APOSOR5463-50G APOSOR5463-500G
4-Iodoaniline 98%
4-Iodoaniline
Vzorec: C₆H₆IN
MW: 219.02
Bod varu: 262
Bod tání: 61…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007848
CAS číslo: 540-37-4
EINECS: 208-743-4
Merck Index: 13,05049