Tisk…
Monosodium 5-sulphoisophthalate 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54628-25G OR54628-100G
APOSOR54628-25GEA 1410 CZK
APOSOR54628-25G APOSOR54628-100G
Monosodium 5-sulphoisophthalate 98+%
Monosodium 5-sulphoisophthalate
Vzorec: C₈H₆O₇S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007495
CAS číslo: 6362-79-4