Tisk…
Fmoc-(S)-nipecotic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54626-1G OR54626-5G
APOSOR54626-1GEA 2450 CZK
APOSOR54626-1G APOSOR54626-5G
Fmoc-(S)-nipecotic acid
Fmoc-(S)-nipecotic acid
Vzorec: C₂₁H₂₁NO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04112682
CAS číslo: 193693-68-4