Tisk…
2,5-Dihydrofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5462-100G OR5462-25G
APOSOR5462-100GEA 5630 CZK
APOSOR5462-100G APOSOR5462-25G
2,5-Dihydrofuran
2,5-Dihydrofuran
Vzorec: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Bod varu: 66…67 °C
Hustota: 0,927 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003219
CAS číslo: 1708-29-8
EINECS: 216-957-4
UN: 3271
ADR: 3,II