Propiolaldehyde diethyl acetal 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-Diethoxypropyne, Propioaldehyde diethyl acetal, Propynal diethyl acetal, 3,3-Diethoxy-1-propyne, 3,3-Diethoxyprop-1-yne
OR54615-25G
OR54615-5G
OR54615-100G
APOSOR54615-25GEA
1240
CZK
APOSOR54615-25G
APOSOR54615-5G
APOSOR54615-100G
Propiolaldehyde diethyl acetal 95%
Propiolaldehyde diethyl acetal
Vzorec:
C₇H₁₂O₂ MW: 128.17 Bod varu: 138…139.5 °C Hustota: 0.894 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 31 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00009237 CAS číslo: 10160-87-9 UN: 1993 ADR: 3 III |