Tisk…
Ethyl-3-methylcrotonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,3-Dimethylacrylic acid ethyl ester, Ethyl 3,3-Dimethylacrylate, Ethyl 3-methylbut-2-enoate, 3-Methyl-2-butenoic acid ethyl ester, 3-Methylcrotonic acid ethyl ester, Ethyl 3-Methyl-2-butenoate
OR54610-100G OR54610-25G
APOSOR54610-100GEA 3270 CZK
APOSOR54610-100G APOSOR54610-25G
Ethyl-3-methylcrotonate 98%
Ethyl-3-methylcrotonate
Vzorec: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17
Hustota: 0.92 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009187
CAS číslo: 638-10-8
UN: 3272
ADR: 3 III