Tisk…
Oxamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54598-100G OR54598-25G
APOSOR54598-100GEA 9990 CZK
APOSOR54598-100G APOSOR54598-25G
Oxamic acid 98%
Oxamic acid
Vzorec: C₂H₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008006
CAS číslo: 471-47-6