8-Bromo-5-nitroisoquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR54593-1G
OR54593-250MG
OR54593-5G
APOSOR54593-1GEA
2440
CZK
APOSOR54593-1G
APOSOR54593-250MG
APOSOR54593-5G
8-Bromo-5-nitroisoquinoline 98%
8-Bromo-5-nitroisoquinoline
Vzorec:
C₉H₅BrN₂O₂ MW: 253.05 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08282783 CAS číslo: 252861-41-9 |