Tisk…
2,3-Diaminophenazine, Technical Grade
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: DAP, Phenazine-2,3-diyldiamine
OR5459-1G OR5459-25G OR5459-5G
APOSOR5459-1GEA 1240 CZK
APOSOR5459-1G APOSOR5459-25G APOSOR5459-5G
2,3-Diaminophenazine, Technical Grade
2,3-Diaminophenazine
Vzorec: C₁₂H₁₀N₄
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160693
CAS číslo: 655-86-7
EINECS: 211-512-0