Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,5-dihydroxy-4-methoxybenzoate
OR54581-1G
OR54581-5G
APOSOR54581-1GEA
2860
CZK
APOSOR54581-1G
APOSOR54581-5G
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate
Vzorec:
C₉H₁₀O₅ MW: 198,17 g/mol Bod tání: 149 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017195 CAS číslo: 24093-81-0 |