Tisk…
Ethyl-2-chloro-5-cyano-6-methylnicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5458-1G OR5458-500MG
APOSOR5458-1GEA 953 CZK
APOSOR5458-1G APOSOR5458-500MG
Ethyl-2-chloro-5-cyano-6-methylnicotinate
Ethyl-2-chloro-5-cyano-6-methylnicotinate
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01565859
CAS číslo: 75894-43-8