Tisk…
Fmoc-Pro-OH 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
OR54567-100G OR54567-1KG OR54567-500G
APOSOR54567-100GEA 2690 CZK
APOSOR54567-100G APOSOR54567-1KG APOSOR54567-500G
Fmoc-Pro-OH 98%
Fmoc-Pro-OH
Vzorec: C₂₀H₁₉NO₄
MW: 337.38
Bod tání: 117…118 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037122
CAS číslo: 71989-31-6