Tisk…
Bis(pinacolato)diboron 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5456-100G OR5456-25G OR5456-500G
APOSOR5456-100GEA 1290 CZK
APOSOR5456-100G APOSOR5456-25G APOSOR5456-500G
Bis(pinacolato)diboron 99%
Bis(pinacolato)diboron
Versatile reagent for the preparation of boronic esters:J.Org.Chem.1995, 60,7508-7510.
Vzorec: C₁₂H₂₄B₂O₄
Bod tání: 137…140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00799570
CAS číslo: 73183-34-3