Phthalimide potassium salt 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR54559-500G
OR54559-100G
APOSOR54559-500GEA
1660
CZK
APOSOR54559-500G
APOSOR54559-100G
Phthalimide potassium salt 97%
Phthalimide potassium salt
Vzorec:
C₈H₄KNO₂ Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005887 CAS číslo: 1074-82-4 |