2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR54554-25G
OR54554-5G
APOSOR54554-25GEA
14520
CZK
APOSOR54554-25G
APOSOR54554-5G
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Vzorec:
C₇H₁₂Cl₂N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00054337 CAS číslo: 614-94-8 |