6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR54553-1G
OR54553-250MG
APOSOR54553-1GEA
23640
CZK
APOSOR54553-1G
APOSOR54553-250MG
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Vzorec:
C₈H₇NO₃ Bod tání: 152…156 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051726 CAS číslo: 532-91-2 |