Tisk…
2-Chloro-4-methylbenzonitrile 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5455-5G OR5455-1G OR5455-25G
APOSOR5455-5GEA 705 CZK
APOSOR5455-5G APOSOR5455-1G APOSOR5455-25G
2-Chloro-4-methylbenzonitrile 98+%
2-Chloro-4-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₆CIN
MW: 151,5900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094672
CAS číslo: 21423-84-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III