Tisk…
2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-((1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)thio)acetohydrazide
OR5453-25G OR5453-5G
APOSOR5453-25GEA 9760 CZK
APOSOR5453-25G APOSOR5453-5G
2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide 97%
2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide
Vzorec: C₉H₁₀N₄O₄S
MW: 222.27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00171027
CAS číslo: 30065-27-1