Tisk…
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(5-Hydroxy-2-methoxyphenyl)ethanone
OR54528-1G OR54528-250MG OR54528-5G
APOSOR54528-1GEA 15540 CZK
APOSOR54528-1G APOSOR54528-250MG APOSOR54528-5G
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,1739 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038299
CAS číslo: 31405-60-4