Tisk…
1-Naftol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Hydroxynaphthalene, α-Naphthol, α-Hydroxynaphthalene
OR54526-100G OR54526-2.5KG
APOSOR54526-100GEA 705 CZK
APOSOR54526-100G APOSOR54526-2.5KG
1-Naftol 99%
1-Naftol
Vzorec: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Bod varu: 278…280 °C
Bod tání: 95…97 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003930
CAS číslo: 90-15-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III