(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR54523-25G
OR54523-5G
OR54523-100G
APOSOR54523-25GEA
8040
CZK
APOSOR54523-25G
APOSOR54523-5G
APOSOR54523-100G
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Vzorec:
C₈H₁₈O₂Si Bod varu: 50…53 °C Hustota: 0,867 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 26 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00074986 CAS číslo: 27374-25-0 UN: 1993 ADR: 3,III |